Learn More
CEP57L1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061567 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18632252 0.02 mL 0.02 ml
18687772 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18632252
Marca: Novus Biologicals NBP2929230.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
CEP57L1 Polyclonal antibody specifically detects CEP57L1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEP57L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen centrosomal protein 57kDa-like 1, centrosomal protein 57kDa-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-167 of human CEP57L1 (NP_776191.1). MDSELMHSIVGSYHKPPERVFVPSFTQNEPSQNCHPANLEVTSPKILHSPNSQALILALKTLQEKIHRLELERTQAEDNLNILSREAAQYKKALENETNERNLAHQELIKQKKDISIQLSSAQSRCTLLEKQLEYTKRMVLNVEREKNMILEQQAQLQREKEQDQMK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285753
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG