missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP290 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142210 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30142210 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30142210 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10086991CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CEP290 Polyclonal antibody specifically detects CEP290 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEP290
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BBS14Bardet-Biedl syndrome 14 protein, Cancer/testis antigen 87, centrosomal protein 290kDa, Cep290, CT87JBTS6, FLJ13615, JBTS5CTCL tumor antigen se2-2, KIAA0373FLJ21979, LCA10monoclonal 3H11 antigen, MKS4, Nephrocystin-6, NPHP6centrosomal protein of 290 kDa, POC3, POC3 centriolar protein homolog, prostate cancer antigen T21, rd16,3H11AG, SLSN6nephrocytsin-6,3H11Ag, Tumor antigen se2-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2429 and 2479 of human centrosomal protein 290kDa using the numbering given in entry NP_079390.3 (GeneID 80184).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80184
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.