Learn More
CEP192 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CEP192 |
|---|---|
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17211416
|
Proteintech
28700-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17201416
|
Proteintech
28700-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The CEP192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human CEP192. This antibody recognizes human antigen. The CEP192 antibody has been validated for the following applications: IF, WB,ELISA analysis.
Especificaciones
| CEP192 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 55125 |
| 1000 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |