Descripción
The CEP192 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human CEP192. This antibody recognizes human antigen. The CEP192 antibody has been validated for the following applications: IF, WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CEP192 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 55125 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |