Description
Uso intuitivo:
- La microcentrífuga CENTRY™ 117 tiene un control de pantalla táctil a todo color que muestra la velocidad (rpm o RCF), el tiempo establecido y el tiempo de funcionamiento restante.
- Programe y almacene fácilmente hasta nueve programas de ejecución personalizados, a los que puede acceder simplemente con un solo botón.
- La microcentrífuga CENTRY™ alcanza velocidades de 1000 a 13 500 rpm ( a 16 800 x g), que se pueden ajustar en incrementos de rpm.
- El temporizador incorporado le permite configurar cualquier tiempo entre 1 y 99 minutos.
Precisión de la temperatura mejorada:
- La microcentrífuga CENTRY™ 117 ofrece controles de temperatura mejorados con su sistema de flujo de aire exclusivo, lo que garantiza que las muestras permanezcan a temperatura constante, incluso durante ciclos más largos.
- La centrífuga también se puede utilizar en una sala fría.
Diseño adaptable:
- Con su diseño de rotor combinado, la microcentrífuga CENTRY™ 117 puede alojar hasta 24 tubos de 1,5−2,0 ml o 2 tiras de PCR (16 x 0,2 ml) sin necesidad de adaptadores separados, lo que la convierte en ideal para muchos laboratorios.
- Además, su tamaño compacto ocupa menos espacio en su mesa de trabajo.
Specifications
Specifications
| Vel. máx | 13.500 rpm |
| Intervalo de temperatura | 4°C a 35°C |
| Tipo | Enchufe EU |
| Amperaje | 0,7 A |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 22,86 x 30,48 x 19,7 cm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |