Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7159232 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga MiniSpin™ (EU-IVD), teclado
Centrífuga MiniSpin™ plus (EU-IVD), teclado
Centrífuga MiniSpin™ plus, teclado
Centrífuga MiniSpin™, teclado
Capacidad:
12 x 2 mL
12 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
Código de producto. Requisitos eléctricos Modelo Capacidad unitSize
15805083 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga MiniSpin™, teclado 12 x 2 mL 1 set
15825083 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga MiniSpin™ plus, teclado 12 x 2 mL 1 set
10132861 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga MiniSpin™ (EU-IVD), teclado 12 x 1,5/2 ml 1 PCS
10738882 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga MiniSpin™ plus (EU-IVD), teclado 12 x 1,5/2 ml 1 PCS
4 options
Código de producto. 15805083
Marca: Eppendorf™ 5452000010
Con las centrífugas Eppendorf MiniSpin y MiniSpin plus, no hay necesidad de compartir. Estas potentes centrífugas de nivel básico son lo suficientemente pequeñas como para que cada estación de trabajo pueda disponer de una. Las piezas clave están hechas de metal para la máxima seguridad y la MiniSpin plus es lo suficientemente rápida para las separaciones de biología molecular.
  • Capacidad del rotor: Recipientes de 12 × 1,5/2,0 ml, tiras de PCR de 2 × 8 tubos
  • Vel. máx.: 14.100 × g (14.500 rpm)
  • Tamaño muy compacto.
  • Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s
  • Pantalla digital fácil de usar para el tiempo y la velocidad.
  • Recipiente de rotor de metal
  • Tecla separada de centrifugación corta para una centrifugación rápida y cómoda.
  • El flujo de ventilación óptimo reduce el calentamiento y protege las muestras sensibles a la temperatura
  • Cierre suave de la tapa con bloqueo ergonómico.
  • Apertura automática de la tapa al final de la secuencia para evitar el calentamiento de la muestra y permitir un fácil acceso a las muestras.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad 12 x 2 mL
    Vel. máx 14.500 rpm
    RCF máx. 14.100 x g
    Pantalla LCD grande
    Altura exterior (imperial) 5,12 in
    Altura exterior (métrico) 13,0 cm
    Nivel de ruido <49 dB(A)
    Temporizador De 15 s a 30 min
    Anchura exterior (imperial) 8,86 in
    Anchura exterior (métrico) 22,5 cm
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Incluye Con rotor F-45-12-11
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    Ventilado/a Sí
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Dimensiones exteriores (L × An × Al) 226 x 239 x 130 mm
    Tipo de controlador Keypad
    Modelo Centrífuga MiniSpin™, teclado
    Vataje 70 W
    Rotor incluido Sí
    Refrigerado No
    Estándares EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V