Especificaciones
| Capacidad | 12 x 1,5/2 ml |
| Vel. máx | 14.500 rpm |
| RCF máx. | 14.100 x g |
| Pantalla | LCD grande |
| Altura exterior (imperial) | 5,12 in |
| Altura exterior (métrico) | 13,0 cm |
| Nivel de ruido | < 52 dB(A) |
| Temporizador | De 15 s a 99 min, con función de ciclo continuo |
| Anchura exterior (imperial) | 8,86 in |
| Anchura exterior (métrico) | 22,5 cm |
| Mostrar más |