Learn More
Eppendorf™ Cubos de centrífuga
Código de producto. p-8003602 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
N.º de lugares:
1
4
7
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. N.º de lugares unitSize
12079927 7 paquete de 4
10676313 1 paquete de 4
15234546 4 paquete de 2
3 options
Código de producto. 12079927
Marca: Eppendorf™ 5825730003
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Cubos para: Rotor S-24-11-AT, rotor A-4-62, rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 7 tubos Falcon™ de 50 ml para rotor A-4-81
Capacidad 7 x 50 mL
Tipo de recipiente Cestillo
N.º de lugares 7
Cantidad 4/paq.