Learn More
Eppendorf™ Cubos de centrífuga
Código de producto. 10676313 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
N.º de lugares:
1
4
7
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. N.º de lugares unitSize
10676313 1 paquete de 4
12079927 7 paquete de 4
15234546 4 paquete de 2
3 options
Código de producto. 10676313
Marca: Eppendorf™ 5810716004
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Cubos para: Rotor S-24-11-AT, rotor A-4-62, rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor Eppendorf A-4-62 (CFA-150-010C)
Capacidad 250 mL
Tipo de recipiente Cestillo
N.º de lugares 1
Cantidad 4/paq.