Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de centrífuga 5810 y 5810R
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
De 1,2 a 5 ml
De 1,5 a 2 ml
De 18 a 30 ml
De 180 a 250 ml
De 2,6 a 7 ml
De 3 a 15 ml
De 30 a 50 ml
De 50 a 75 ml
De 7 a 18 ml
De 80 a 120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Adaptadores para centrífugas Eppendorf™ 5810 y 5810R.
- Compatible con tubos cónicos o planos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 50 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de centrífuga 5810 y 5810 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 31 mm |
| N.º de lugares | 12 |
| N.° por paquete | 2/paq. |