Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo cónico de 15 ml
1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml
Tipo:
Adaptador de rotor
Para utilizar con (equipo):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 8
Descripción
- Accesorio para equipos de manipulación de líquidos Eppendorf
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Capacidad | 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 16 mm |
| Longitud máx. del tubo | Entre 90 y 105 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F-35-6-30 |
| Descripción | Adaptador, diámetro grande |
| N.° por paquete | 2/paq. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction