Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters
Código de producto. 10638004 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo cónico de 15 ml
1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml
Tipo:
Adaptador de rotor
Para utilizar con (equipo):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
10638004 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml Adaptador de rotor Rotor F-35-6-30 paquete de 2
10592774 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml Adaptador de rotor Rotor F-35-6-30 paquete de 2
10789272 1 tubo cónico de 15 ml Adaptador de rotor Rotor A-8-17 paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10638004 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427732004
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Accesorio para equipos de manipulación de líquidos Eppendorf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Capacidad 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Longitud máx. del tubo Entre 75 y 105 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor F-35-6-30
Descripción Adaptador, diámetro pequeño
N.° por paquete 2/paq.