Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
La Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R es la centrífuga perfecta para el día a día de los laboratorios que requieren un rendimiento medio. Tiene un tamaño sumamente compacto, pero aun así ofrece la versatilidad real de poder aceptar tanto formatos de tubo como de placa.
Marca: Eppendorf™ 5810000620
Descripción
Especificaciones
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo | |
14.000 rpm | |
LCD grande y luminosa | |
Centrífuga 5810, teclado | |
Sí | |
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC parte 15 clase A, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información) | |
Centrífugas de sobremesa | |
54 x 61 x 35 cm | |
53,5 cm | |
34,5 cm | |
230 V | |
50/60 Hz |
20.913 x g | |
No | |
Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm | |
<70 dB(A) | |
Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio | |
De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta | |
Sí | |
21,1 in | |
13,6 in | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
900 W |
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.