Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
La Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R es la centrífuga perfecta para el día a día de los laboratorios que requieren un rendimiento medio. Tiene un tamaño sumamente compacto, pero aun así ofrece la versatilidad real de poder aceptar tanto formatos de tubo como de placa.
Marca:  Eppendorf™ 5811000827
Detalles adicionales : Peso : 99.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15137765
  • 13500.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml
  • Acepta rotores de placas para centrifugación de todos los tipos de placas de MTP, PCR, cultivo celular o de pocillos profundos.
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm).
  • Tapones y tapas herméticas a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ para manipular con una sola mano
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    20.913 x g
    Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm
    Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado
    De 1 a 99 min
    EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    27,6 in
    13,6 in
    608 mm
    230 V, 50/60 Hz (UE)
    1650 W
    4 x 750 mL
    14.000 rpm
    LCD grande y luminosa
    De 200 a 14 000 rpm
    < 56 dB(A)
    Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    15°C a 35°C
    Centrífugas de sobremesa
    70,0 cm
    34,5 cm
    99 kg
    230 V
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.