Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10052674 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm
Sin rotor
con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Modelo:
Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5810 R, teclado
Centrífuga 5810, teclado
Refrigerado:
No
Sí
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. Incluye Modelo Refrigerado Requisitos eléctricos unitSize
10052674 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10595074 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10470975 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15127765 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
12826213 con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10000461 Sin rotor Centrífuga 5810 (UE-IVD), teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15805113 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825113 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865113 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15845113 con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15885103 Sin rotor Centrífuga 5810, teclado No 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
10012724 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15137765 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
12836213 con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10460713 Sin rotor Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15805123 con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825123 con rotor A-4-81, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865123 Con rotor S-4-104, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15885113 Sin rotor Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
19 options
Código de producto. 10052674
Marca: Eppendorf™ 5811000320
La centrífuga 5810/5810 R Eppendorf es la centrífuga diaria perfecta para laboratorios con requisitos de rendimiento medio. Tiene un tamaño extremadamente compacto, pero aún así admite tanto tubos como placas.
Rotores basculantes y adaptadores alojan tubos y botellas de 0,2 mL a 750 mLRotores de placas para la centrifugación de todo tipo de placas: placas MTP, PCR, de cultivo celular o Deepwell PlatesRotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 mL a 85 mLAlta velocidad de centrifugación de hasta 20,913 × g (14.000 rpm)Tapones Eppendorf QuickLock™ y tapas herméticos a los aerosoles para el manejo fácil con una sola manoTapa de centrífuga con cierre de tapa suaveAltura de acceso baja de 29 cm para una carga y descarga sencilla de las muestrasFuncionamiento silencioso para mejorar su entorno de trabajoEl diseño compacto ahorra espacio valioso en la mesaDetección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Tipo de controlador Keypad
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 20.913 x g
Vel. máx 14.000 rpm
Refrigerado Sí
Pantalla LCD grande y luminosa
Incluye con rotor A-4-62, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 14 000 rpm
Modelo Centrífuga 5810 (EU-IVD), teclado
Nivel de ruido <56 dBA
Tiempo de actividad De 1 a 99 min
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
Estándares EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
Intervalo de temperatura 15°C a 35°C
Temporizador De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
Tipo Centrífugas de sobremesa
Anchura exterior (imperial) 27,6 in
Anchura exterior (métrico) 70.0 cm
Altura exterior (imperial) 13,6 in
Altura exterior (métrico) 34.5 cm
Fondo (métrico) 608 mm
Peso neto 99 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Tensión 230 V
Vataje 1650 W
Mostrar más Mostrar menos
La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.