Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10246074 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Sin rotor
con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5804 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5804 R, teclado
Centrífuga 5804, teclado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Modelo unitSize
10246074 con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado 1 PCS
10022724 con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 (UE-IVD), teclado 1 PCS
12806213 con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 (UE-IVD), teclado 1 PCS
10344701 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 (UE-IVD), teclado 1 PCS
15885093 con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804, teclado 1 set
15805103 con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804, teclado 1 set
15865093 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804, teclado cada uno
12816213 con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado 1 PCS
10334751 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado 1 PCS
15845103 con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 R, teclado 1 set
15865103 con rotor S-4-72, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 R, teclado 1 set
15825103 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5804 R, teclado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10246074 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5805000327
La centrífuga Eppendorf 5804/5804 R de alta velocidad es una centrífuga de capacidad media, ideal para aplicaciones moleculares en tubos de hasta 250 ml. También ofrece una versatilidad máxima con la capacidad de tomar rotores de cestillos basculantes y de ángulo fijo, así como placas de pocillos profundos.
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 250 ml
  • Rotor de placas para centrifugar todos los tipos de placas de MTP, PCR, cultivo celular o de pocillos profundos.
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm).
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo de controlador Keypad
    Capacidad 4 x 250 mL
    RCF máx. 20.913 x g
    Refrigerado Sí
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Incluye con rotor A-4-44, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
    Intervalo de velocidad máxima De 200 a 14 000 rpm
    Modelo Centrífuga 5804 (EU-IVD), teclado
    Nivel de ruido < 58 dB(A)
    Tiempo de actividad De 1 a 99 min
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    Estándares EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Intervalo de temperatura 15°C a 35°C
    Temporizador De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    Tipo Centrífugas de sobremesa
    Anchura exterior (imperial) 25,0 in
    Anchura exterior (métrico) 63,4 cm
    Altura exterior (imperial) 13,5 in
    Altura exterior (métrico) 34,2 cm
    Fondo (métrico) 550 mm
    Peso neto 80 kg
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tensión 230 V
    Vataje 1650 W