Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10485762 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores
Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores
Sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios
Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5702 RH (EU-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5702 RH, mandos giratorios
Centrífuga 5702, mandos giratorios
Centrífuga 5702 R, mandos giratorios
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Modelo unitSize
10485762 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 RH (EU-IVD), mandos giratorios 1 PCS
10746805 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios cada uno
17322831 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios 1 set
10469451 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 (EU-IVD), mandos giratorios 1 PCS
15865083 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702, mandos giratorios 1 set
17332831 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de fondo redondo de 4 a 10 ml y adaptadores para tubos de fondo redondo de 2,6 a 7 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702, mandos giratorios 1 set
15845083 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702, mandos giratorios cada uno
10194444 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios 1 PCS
12689355 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), botones giratorios 1 PCS
10772963 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R, mandos giratorios 1 PCS
15805093 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos de extracción de sangre de 13/16 mm, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R, mandos giratorios 1 set
15825093 Con rotor A-4-38, incl. adaptadores para tubos cónicos de 15/16 ml, 2 juegos de 2 adaptadores 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R, mandos giratorios 1 set
15885083 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 R, mandos giratorios cada uno
15845093 Sin rotor 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífuga 5702 RH, mandos giratorios cada uno
14 options
Código de producto. 10485762
Marca: Eppendorf™ 5704000016
El intervalo de las centrífugas de baja velocidad Eppendorf 5702 de uso general se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los laboratorios de investigación clínica y de cultivos celulares con una capacidad de procesamiento media. Estas centrífugas son muy compactas, por lo que se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, así como extremadamente silenciosas.
  • Vel. máx.: 3.000 × g (4.400 rpm)
  • Tamaño muy compacto para encajar en cualquier mesa de laboratorio
  • Funcionamiento muy silencioso para beneficiar a su entorno
  • Altura de acceso baja para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Función de freno suave para aceleración y frenado lentos. Optimizado para la separación celular mediante centrifugación en gradiente
  • La función «At set RPM» inicia el temporizador cuando se alcanza la velocidad de giro seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
  • Bloqueo con llave para evitar ajustes accidentales
  • La cámara del rotor de acero inoxidable está libre de óxido y resulta fácil de limpiar
  • Detección electrónica de desequilibrios para ofrecer la máxima seguridad
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Incluye Sin rotor
    Tipo Centrífuga
    Capacidad 4 x 90 mL
    RCF máx. 3000 x g
    Vel. máx 4400 rpm
    Refrigerado Sí
    Nivel de ruido <46 dB(A) con rotor A-4-38
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Pantalla LCD
    Altura exterior (imperial) 10,6 in
    Altura exterior (métrico) 27 cm
    Temporizador De 0 s a 99 min, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 15 in
    Anchura exterior (métrico) 38 cm
    Vataje 380 W
    Tipo de controlador Rotary Knob
    Modelo Centrífuga 5702 RH (EU-IVD), mandos giratorios
    Dimensiones (Al x An x F) 270 x 380 x 580 mm
    Peso neto 36 kg
    Intervalo de temperatura 10°C a 40°C
    Frecuencia 50/60 Hz
    Fondo (métrico) 580 mm
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5702/5702 R/5702 RH es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.