Learn More
Eppendorf Centrífuga 5427 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7250786 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-45-30-11
Con rotor FA-45-48-11
Sin rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye unitSize
17824744 230 V / 50/60 Hz (UE) Sin rotor cada uno
17844744 230 V / 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-48-11 cada uno
17854744 230 V / 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11 cada uno
3 options
Código de producto. 17824744
Marca: Eppendorf 5429000010
La Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras - y la Tierra. 
  • Refrigerada con refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras y cuidar el planeta
  • Capacidad del rotor: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL; el rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
  • Máx. velocidad: 25.001 x g (16,220 rpm)
  • El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta significativamente la productividad ayudándole a ahorrar tiempo
  • Cierre de tapa suave con un solo dedo para un manejo ergonómico
  • Rango de temperatura de -11°C a 40°C
  • Función FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga, p. ej., de ∼ 23°C a 4°C en tan solo 11 minutos
  • La funciónECO shut-off se puede programar para que se active después de 1, 2, 4 u 8 horas de inactividad, con el fin de obtener el máximo ahorro de energía y prolongar la vida útil del compresor
  • Drenaje de condensación integrado para eliminar la acumulación de agua
  • Detección automática del rotor y de desequilibrios para una máxima seguridad operacional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Vel. máx 16,220 rpm
RCF máx. 25,001 x g
Pantalla LCD grande y luminosa
Altura exterior (imperial) 10 in
Altura exterior (métrico) 25.4 cm
Nivel de ruido < 55 dB(A) con rotor F-45-48-11
Temporizador De 5 s a 9:59 h
Anchura exterior (imperial) 12,6 in
Anchura exterior (métrico) 31.9 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Tipo Microcentrífuga
Incluye Sin rotor
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
Requisitos eléctricos 230 V / 50/60 Hz (UE)
Modelo Centrífuga 5427 R, mandos giratorios
Vataje 495 W
Refrigerado Sí
Tensión 230 V