Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16855110 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50-60 Hz (UE)
230 V/50-60 Hz (GB)
Modelo:
Centrífuga 5425 (EU-IVD)
Centrífuga 5425 (EU-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5425 (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5425 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5425 R (UE-IVD), mandos giratorios
Centrífuga 5425 R, teclado
Centrífuga 5425, mandos giratorios
Centrífuga 5425, teclado
Centrífuga 5425 R, mandos giratorios
Refrigerado:
No
Sí
Rotor incluido:
FA-24x2
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Modelo Refrigerado Rotor incluido unitSize
16855110 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 R (UE-IVD), mandos giratorios Sí No cada uno
15831645 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (EU-IVD), mandos giratorios No Sí cada uno
15841645 230 V/50-60 Hz (GB) Centrífuga 5425 (EU-IVD), mandos giratorios No Sí cada uno
15851635 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (UE-IVD), teclado No Sí cada uno
15861635 230 V/50-60 Hz (GB) Centrífuga 5425 (UE-IVD), teclado No Sí cada uno
15871645 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (EU-IVD), mandos giratorios No No cada uno
15891635 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (UE-IVD), teclado No No cada uno
15811645 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425, teclado No No cada uno
15851645 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425, mandos giratorios No FA-24x2 cada uno
15861645 230 V/50-60 Hz (GB) Centrífuga 5425, mandos giratorios No Sí cada uno
15871635 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425, teclado No Sí cada uno
15881635 230 V/50-60 Hz (GB) Centrífuga 5425, teclado No Sí cada uno
15891645 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425, mandos giratorios No No cada uno
16855100 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 R, teclado Sí Sí 1 set
16895100 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 R, teclado Sí No cada uno
16835110 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 R, mandos giratorios Sí Sí 1 set
16875110 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 R, mandos giratorios Sí No cada uno
16835100 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (EU-IVD), teclado Sí Sí 1 set
16875100 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (EU-IVD), teclado Sí No cada uno
16815110 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 R (UE-IVD), mandos giratorios Sí Sí 1 set
17474152 230 V/50-60 Hz (UE) Centrífuga 5425 (EU-IVD) No Sí 1 set
21 options
Código de producto. 16855110
Marca: Eppendorf™ 5406000615
Las nuevas microcentrífugas de Eppendorf de 24 posiciones, Centrifuge 5425 y 5425 R, ofrecen un funcionamiento ergonómico y una amplia gama de rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 x g
Para procesar muestras sensibles a la temperatura, la centrífuga refrigerada 5425 R proporciona un control preciso de la temperatura con su sistema de refrigeración avanzado.
  • Tapas Eppendorf QuickLock™ estancas a los aerosoles para una manipulación sencilla y segura.
  • Funciones de software excepcionales (p. ej., rampas de aceleración y frenado, 3 botones de programación (solo centrífuga 5425), función corta sin pulsar continuamente la tecla).
  • Programa de rotor ampliado (p. ej Rotor de 5,0 ml, rotor de cestillo basculante para tiras de PCR)
  • Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor.
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Capacidad máx. del rotor: recipientes de 10 × 5,0 ml
  • Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vel. máx 15060 rpm
RCF máx. 21.300 x g
Pantalla LCD grande y brillante
Altura exterior (imperial) 10,24 in
Nivel de ruido < 54 dB(A)
Temporizador De 10 s a 9 h 59 min, con función de ciclo continuo
Anchura exterior (imperial) 11,42 in
Anchura exterior (métrico) 29 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Tipo Microcentrífuga (productos de IVD), enchufe europeo
Descripción Centrífuga 5425R, refrigerada, CE-IVD, enchufe UE, mandos giratorios, sin rotor
Requisitos eléctricos 230 V/50-60 Hz (UE)
Tipo de controlador Perilla giratoria
Modelo Centrífuga 5425 R (UE-IVD), mandos giratorios
Rotor incluido No
Refrigerado Sí
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Mostrar más Mostrar menos
La centrífuga 5425 está diseñada para separar mezclas de sustancias líquidas con diferentes densidades, en particular, para procesar y analizar muestras del cuerpo humano en aplicaciones de diagnóstico in vitro. De este modo, garantiza que el dispositivo de diagnóstico in vitro se pueda utilizar de acuerdo con su finalidad prevista. Esta centrífuga y sus elementos es un dispositivo de diagnóstico in vitro que se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de octubre de 1998. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.