Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5420
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16458520 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles
Sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5420, teclado
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Modelo unitSize
16458520 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado 1 set
16488520 230 V / 50/60 Hz (UE) Sin rotor Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado cada uno
16372288 230 V, 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles Centrífuga 5420, teclado cada uno
16408530 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor Centrífuga 5420, teclado cada uno
4 options
Código de producto. 16458520
Marca: Eppendorf™ 5420000016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La centrífuga Eppendorf 5420 ofrece una capacidad de 24 puestos en un tamaño reducido y admite aplicaciones de purificación de ácidos nucleicos y extracción de gel.
  • Rotor estándar para hasta 24 tubos de 1,5 y 2,0 ml
  • Opción de rotor para hasta 32 tubos de PCR de 0,2 ml o 4 tiras de PCR de 8 posiciones
  • Adaptadores para tubos de 0,2, 0,4 y 0,5 ml, así como para BD Microtainer™ de 0,6 ml
  • Cierre suave de la tapa con un solo dedo para un bloqueo ergonómico
  • Apertura automática de la tapa al final de la secuencia para evitar el calentamiento de la muestra y permitir un fácil acceso a las muestras.
  • Rotores y tapas de rotor de aluminio anodizado de alta calidad
  • Tecla de una pulsación de centrifugado corto para centrifugar rápidamente, sin necesidad de mantener la tecla pulsada todo el tiempo
  • Panel de control de teclado fácil de limpiar
  • Tamaño especialmente reducido para ahorrar un valioso espacio en la mesa de laboratorio: 24 × 35 × 22 cm (An. × Pr.×Al.)
  • Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Vel. máx 15.060 rpm
    RCF máx. 21.300 x g
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Altura exterior (imperial) 8,7 in
    Altura exterior (métrico) 22 cm
    Nivel de ruido < 56 dB(A)
    Temporizador De 10 s a 9:59 h, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 9,4 in
    Anchura exterior (métrico) 24 cm
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo Microcentrífuga (productos de IVD)
    Incluye Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    Ventilado/a Sí
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Teclado
    Fondo (imperial) 13,8 in
    Fondo (métrico) 35 cm
    Modelo Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado
    Vataje 290 W
    Refrigerado No
    Estándares EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V