Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5420
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16408530 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-24x2 estanco a aerosoles
Sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5420 (UE-IVD), teclado
Centrífuga 5420, teclado
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 16408530
Marca: Eppendorf™ 5420000318
La centrífuga Eppendorf 5420 ofrece una capacidad de 24 puestos en un tamaño reducido y admite aplicaciones de purificación de ácidos nucleicos y extracción de gel.
  • Rotor estándar para hasta 24 tubos de 1,5 y 2,0 ml
  • Opción de rotor para hasta 32 tubos de PCR de 0,2 ml o 4 tiras de PCR de 8 posiciones
  • Adaptadores para tubos de 0,2, 0,4 y 0,5 ml, así como para BD Microtainer™ de 0,6 ml
  • Cierre suave de la tapa con un solo dedo para un bloqueo ergonómico
  • Apertura automática de la tapa al final de la secuencia para evitar el calentamiento de la muestra y permitir un fácil acceso a las muestras.
  • Rotores y tapas de rotor de aluminio anodizado de alta calidad
  • Tecla de una pulsación de centrifugado corto para centrifugar rápidamente, sin necesidad de mantener la tecla pulsada todo el tiempo
  • Panel de control de teclado fácil de limpiar
  • Tamaño especialmente reducido para ahorrar un valioso espacio en la mesa de laboratorio: 24 × 35 × 22 cm (An. × Pr.×Al.)
  • Vel. máx.: 21.300 × g (15.060 rpm)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Vel. máx 15.060 rpm
    RCF máx. 21.300 x g
    Pantalla LCD grande y luminosa
    Altura exterior (imperial) 8,7 in
    Altura exterior (métrico) 22 cm
    Nivel de ruido < 56 dB(A)
    Temporizador De 10 s a 9:59 h, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 9,4 in
    Anchura exterior (métrico) 24 cm
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo Microcentrífuga
    Incluye Sin rotor
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    Ventilado/a Sí
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tipo de controlador Teclado
    Fondo (imperial) 13,8 in
    Fondo (métrico) 35 cm
    Modelo Centrífuga 5420, teclado
    Vataje 290 W
    Refrigerado No
    Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V