Learn More
Kimberly-Clark™ Kimberly-Clark Professional Dispensador de paños en rollo central
Tienda Kimberly-Clark Professional ProductosDescripción
- Dispensa servicios de paños en rollo sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
- Cumplen los estándares de seguridad alimentaria
- Se puede montar en pared y es idóneo para estaciones de limpieza
- Compatible con los siguientes productos:Paños WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador |
| Color | Gris |
| Fondo (imperial) | 10.2 in. |
| Fondo (métrico) | 26 cm |
| Anchura (imperial) | 10.2 in. |
| Anchura (métrico) | 26 cm |
| Altura (imperial) | 14.6 in. |
| Altura (métrico) | 37 cm |
| Admite | Wipes |
| Material | Plástico |
| Mostrar más |