missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPE Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18276560 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18276560 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18276560

Marca: Novus Biologicals NBP106506

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CENPE Polyclonal specifically detects CENPE in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CENPE
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 1:10-1:500
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001804.2
Alias de gen CENP-E, Centromere autoantigen E (312kD), Centromere protein E, centromere protein E (312kD), centromere protein E, 312kDa, centromere-associated protein E, KIF10, kinesin family member 10, Kinesin-related protein CENPE
Símbolos de los genes CENPE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2500 and 2550 of human centromere protein E using the numbering given in entry NP_001804.2 (GeneID 1062).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1062
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.