Learn More
CENPB Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227166 20 μL 20 microlitros
30231510 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30227166
Marca: Novus Biologicals NBP33570020ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CENPB Polyclonal antibody specifically detects CENPB in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CENPB
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CENP-B, centromere autoantigen B, Centromere protein B, centromere protein B (80kD), centromere protein B, 80kDa, major centromere autoantigen B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500 to the C-terminus of human CENPB (NP_001801.1).,, Sequence:, TLHFLEGGEDSDSDSEEEDDEEEDDEDEDDDDDEEDGDEVPVPSFGEAMAYFAMVKRYLTSFPIDDRVQSHILHLEHDLVHVTRKNHARQAGVRGLGHQS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1059
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG