missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEND1 Antibody (SR1342), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22060-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CEND1 Monoclonal antibody specifically detects CEND1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
| CEND1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| SR1342 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| BM88 antigen, cell cycle exit and neuronal differentiation 1, cell cycle exit and neuronal differentiation protein 1, FLJ90066 | |
| A synthesized peptide derived from human CEND1 (Uniprot #: Q8N111) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience | |
| 51286 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido