Learn More
Invitrogen™ Sondas fluorescentes CellTracker™
Es un colorante fluorescente adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación.
Marca: Invitrogen™ C34565
270.01 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
CellTracker™ Deep Red es un colorante fluorescente muy adecuado para supervisar el movimiento de las células o su ubicación. Después de cargar las células, el colorante se conserva bien, lo que permite el seguimiento multigeneracional de movimientos celulares. Los espectros de excitación/emisión rojo oscuro son ideales para multiplexing con colorantes fluorescentes de color verde y rojo y proteínas.¿Necesita otro espectro de emisión o un seguimiento más prolongado? Consulte nuestros otros productos de seguimiento de células de mamífero.
El colorante fluorescente CellTracker™ Deep Red se ha diseñado para atravesar libremente las membranas celulares hasta las células, donde se transforma en productos de reacción impenetrables en células. El colorante CellTracker™ Deep Red se mantiene en las células vivas durante varias generaciones. El colorante se transfiere a las células hijas, pero no a las celdas adyacentes de una población. El colorante CellTracker™ Deep Red se ha diseñado para mostrar fluorescencia durante al menos 72 horas y presenta unas propiedades de seguimiento idóneas: es estable, no tóxico en concentraciones de trabajo, se mantiene bien en las células y muestra un brillo fluorescente con pH fisiológico. Además, los espectros de excitación y emisión del colorante CellTracker™ Deep Red se separan fácilmente de los espectros de GFP (proteína verde fluorescente) y de RFP (proteína roja fluorescente), lo que permite el multiplexing.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Deep Red | |
630 nm | |
Imaging | |
Fluorescente | |
630⁄650 | |
CellTracker™ | |
Other Labels or Dyes |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C, desecar y proteger de la luz. | |
Otras etiquetas o colorantes | |
20 x 15 μg | |
CellTracker™ Deep Red Dye, 20 x 15 μg | |
Líquido | |
Compuestos de seguimiento de células | |
Dye |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.