Learn More
Invitrogen™ Celleste™ Image Analysis Software
Proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis y visualización de imágenes en un formato diseñado para ser eficiente y fácil de usar. El software de análisis de imágenes Invitrogen™ EVOS™ Celleste™ ofrece potentes funciones de visualización y análisis de imágenes con la simplicidad de apuntar y hacer clic.
Marca: Invitrogen™ AMEP4816
Descripción
Junto con la interfaz intuitiva y las funciones de adquisición de imágenes de los microscopios EVOS, el software Celleste le permite capturar, guardar, procesar, medir y analizar sus imágenes sin problemas y generar datos.El software de análisis de imágenes Celleste le ofrece estas importantes ventajas:
- Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y la edición de imágenes
- Funciones muy flexibles y completas de procesamiento y mejora de las imágenes
- Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes
- Una serie de funciones para generar informes y compartir imágenes y datos
Procesar y analizar
Después de la adquisición de imágenes, aplique inmediatamente un conjunto de funciones de procesamiento y mejora de las imágenes con tan solo unos clics de ratón. Utilice la alineación automática para superposiciones y elimine el fondo para revelar detalles críticos con una amplia gama de filtros. Una vez satisfecho con los resultados de una imagen, aplique los mismos pasos a un conjunto de imágenes en lapsos temporales, exploraciones o resultados de diferentes tratamientos.
Medir y cuantificar
Mida y analice fácilmente sus imágenes con una variedad de herramientas de medición como distancia, región, ángulos y área. La capacidad de identificar un objeto en experimentos de lapsos temporales puede emplearse para rastrear el movimiento o la migración celular. Esta característica es especialmente potente en combinación con el incubador EVOS Onstage que permite la monitorización continua de células en condiciones ambientales controladas.
Contar y clasificar
Utilizando una serie de herramientas de medición manuales y automáticas, cuente y caracterice fácilmente las células y los objetos subcelulares en función del área, la longitud, la forma y la intensidad de la luz. Las herramientas de segmentación flexibles le permiten etiquetar imágenes en función del color o del nivel de intensidad. Después del recuento de objetos, ordene y visualice las imágenes contadas según el tamaño y otros parámetros.
Informar y compartir
Una vez completado el análisis de las imágenes, un conjunto de herramientas de anotación y generación de informes le permiten crear informes de imágenes y resultados listos para la presentación con tan solo unos clics, y compartirlos con otros en formato PDF, PowerPoint™ y Excel™.
El software Celleste es una solución completa que ayuda a hacer su trabajo de investigación de imágenes más fácil y le ayuda a aumentar su productividad. Con la demostrada facilidad de uso de los microscopios EVOS, ahora dispone de herramientas que facilitan la captura, el proceso, la medición, el análisis y el intercambio de imágenes y datos importantes.
Especificaciones
Celleste™ | |
• Llave del software de análisis de imágenes Celleste • Guía de inicio rápido |
|
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.