Includes
El kit de proliferación celular incluye:
Reactivo de marcación, nucleasa, anticuerpo monoclonal anti-5-bromo-2'-desoxiuridina, IgG2a antirratón con peroxidasa, diluyente IgG2a antirratón con peroxidasa, sustrato/intensificador
El kit ELISA Biotrak de proliferación celular incluye:
Reactivo de marcado BrdU; fijador; reactivo de bloqueo; anti-BrdU marcado con peroxidasa; solución de dilución de anticuerpo; tampón de lavado; solución de sustrato
El reactivo de marcado de proliferación celular y el anticuerpo Anti-BrdU están disponibles por separado
- Número de células recomendado: de 10e6 a 10e7 células/ml (kit de proliferación celular), de 10e2 células/pocillo a 10e5 células/pocillo (Kit de ELISA Biotrak)
- Tiempo necesario: 2-3 horas tras el marcado (marcado de 1-2 horas)
- Anticuerpo y reactivo de marcación disponibles por separado para sistemas ELISA e ICC
- Adecuado para el marcado de tejidos «in vivo» e «in vitro» en la adición a células cultivadas (formato ELISA)
- Los protocolos no radioactivos proporcionan una sensibilidad comparable a los métodos autoradiográficos
- El kit de proliferación celular evita la necesidad de desnaturalizar químicamente el ADN. La morfología celular se conserva permitiendo múltiples experimentos de marcación
- La 5-fluoro-2'-desoxiuridina se utiliza para inhibir la timidilato sintetasa que aumenta la incorporación de BrdU
Al solicitar el kit de proliferación celular (RPN20), también debe solicitar EL REACTIVO DAB DE RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 10 ml de 5-bromo-2’-desoxiuridina acuosa y 5-fluoro-2’-desoxiuridina |
| Cantidad | 10 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunocitoquímica |