Learn More
Cediranib, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cediranib |
| CAS | 288383-20-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H27FN4O3 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | AZD2171 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5 |
| Peso molecular (g/mol) | 450.51 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.