missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CECR2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18655790 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18655790 0.02 mL 0.02 ml
18624641 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18655790

Marca: Novus Biologicals NBP2920020.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CECR2 Polyclonal antibody specifically detects CECR2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CECR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-1:1000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen cat eye syndrome chromosome region, candidate 2, KIAA1740
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-370 of human CECR2 (NP_113601.2). VQGKSNGELSLSRESEGQKNVSSIPGKTGKRRGRPPKRKKLQEEILLSEKQEENSLASEPQTRHGSQGPGQGTWWLLCQTEEEWRQVTESFRERTSLRERQLYKLLSEDFLPEICNMIAQKGKRPQRTKAELHPRWMSDHLSIKPVKQEETPVLTRIEKQKRKEEEEERQILLAVQKKEQEQMLKEERKRELEEKVKAVEG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27443
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.