Learn More
CECR2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18624641 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18624641 0.1 mL 0.01 ml
18655790 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18624641 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2920020.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
CECR2 Polyclonal antibody specifically detects CECR2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CECR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-1:1000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen cat eye syndrome chromosome region, candidate 2, KIAA1740
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-370 of human CECR2 (NP_113601.2). VQGKSNGELSLSRESEGQKNVSSIPGKTGKRRGRPPKRKKLQEEILLSEKQEENSLASEPQTRHGSQGPGQGTWWLLCQTEEEWRQVTESFRERTSLRERQLYKLLSEDFLPEICNMIAQKGKRPQRTKAELHPRWMSDHLSIKPVKQEETPVLTRIEKQKRKEEEEERQILLAVQKKEQEQMLKEERKRELEEKVKAVEG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27443
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG