Learn More
CEACAM8/CD66b Antibody (80H3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18041316 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18041316 0.025 mg 25 microgramos
18779843 - 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18041316
Marca: Novus Biologicals NB100649160.025MG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEACAM8/CD66b
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 80H3
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:25-1:100
Formulación PBS containing 0.5% BSA with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P31997
Alias de gen Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Símbolos de los genes CEACAM8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CML leucocytes
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1088
Especificidad de la prueba NB100-64916 reacts with the CGM6 gene product of the carcinoembryonic gene family. This is a 95-100kD GPI anchored molecule. CEACAM8 is expressed strongly by mature granulocytes and metamyelocytes but weakly by bone marrow myelocytes. CEACAM8 is not expressed by peripheral blood monocytes or lymphocytes.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only