missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM8/CD66b Antibody (6/40c), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18094706 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18094706 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18094706 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254627AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM8/CD66b
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 6/40c
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Símbolos de los genes CEACAM8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant soluble human CEACAM8-Fc produced in HEK293 cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1088
Especificidad de la prueba Clone 6/40c does not cross-react with human CEACAM1/3/4/5/6/7, rat CECAM1, or mouse CEACAM1/2.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.