missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CEACAM7 Monoclonal antibody specifically detects CEACAM7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CEACAM7 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 962720 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Carcinoembryonic antigen CGM 2, Carcinoembryonic antigen CGM2, Carcinoembryonic antigen gene family member 2, Carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 7, CEA, CEACAM 7, CGM 2, CGM2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived recombinant human CEACAM-7, Thr36-Asn233, Accession # Q14002 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?