Learn More
CEACAM6/CD66c Antibody (439424), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18585339 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18585339 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18585339
Marca: Novus Biologicals FAB3934MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEACAM6/CD66c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 439424
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CEACAM-6/CD66c, Lys35-Gly320, Accession # P40199
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4680
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a