missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM6/CD66c Antibody (1H7-4B), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18694588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18694588 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18694588

Marca: Novus Biologicals NBP254626B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM6/CD66c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1H7-4B
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CEACAM6/CD66c extracellular domain.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4680
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.