Learn More
CEACAM6/CD66c Antibody (111), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18662001 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18662001 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18662001 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289672F
Rabbit Monoclonal Antibody
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEACAM6/CD66c
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 111
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Sandwich ELISA
Formulación PBS
Alias de gen carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (NP_002474.3; Met 1-Gly 320).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4680
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG