Learn More
CEACAM5/CD66e Antibody (CEA31) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18408741 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18408741 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18408741 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2345940.1mg
Mouse Monoclonal Antibody
CEACAM5/CD66e Monoclonal antibody specifically detects CEACAM5/CD66e in Human, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CEACAM5/CD66e
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CEA31
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5 to 1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, CyTOF-ready
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human colon carcinoma extract (Uniprot: P06731)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1048
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ