missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM5/CD66e Antibody (C66/1030), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18791281 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18791281 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18791281

Marca: Novus Biologicals NBP247977FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM5/CD66e Monoclonal antibody specifically detects CEACAM5/CD66e in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM5/CD66e
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon C66/1030
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CEACAM5/CD66e protein (Uniprot: P06731)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.