missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEACAM5/CD66e Antibody (5C8C4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686947 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18686947 0.1 mg 0.10 miligramo
18629437 0.025 mg 0.03 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18686947 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254625

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CEACAM5/CD66e Monoclonal antibody specifically detects CEACAM5/CD66e in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CEACAM5/CD66e
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 5C8C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Soluble human CEACAM5/CD66e
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1048
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.