missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDYL Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18668434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18668434 50 μg 50 microlitros
18627132 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18668434

Marca: Novus Biologicals NBP29866950ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDYL Polyclonal antibody specifically detects CDYL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDYL
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 5-10 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen CDYL1bA620A17.2 (chromodomain protein, Y chromosome-like), CDY-like, CDY-like, autosomal, chromodomain protein, Y chromosome-like, chromodomain protein, Y-like, chromodomain Y-like protein, DKFZP586C1622, EC 2.3.1.48, MGC131936, testis-specific chromodomain Y-like protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CDYL fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9425
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.