missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDX2 Antibody (rCDX2/1690), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586751 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586751 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586751 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308737DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDX2 Monoclonal antibody specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDX2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCDX2/1690
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen caudal type homeo box transcription factor 2, caudal type homeobox 2, Caudal-type homeobox protein 2, CDX-3, CDX3caudal type homeobox transcription factor 2, homeobox protein CDX-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa150-249) of human CDX2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99626)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Growth and Development, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1045
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.