missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDX2 Antibody (PCRP-CDX2-1A3), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18234396 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18234396 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18234396

Marca: Novus Biologicals NBP275759F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDX2 Monoclonal specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDX2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-CDX2-1A3
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen caudal type homeo box transcription factor 2, caudal type homeobox 2, Caudal-type homeobox protein 2, CDX-3, CDX3caudal type homeobox transcription factor 2, homeobox protein CDX-2
Símbolos de los genes CDX2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length CDX2 protein (Uniprot: Q99626)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Growth and Development, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba The specificity of this monoclonal antibody to its intended target was validated by HuProtTMArray, containing more than 19,000, full-length human proteins. The intestine-specific transcription factors CDX1 and CDX2 are important for directing intestinal development, differentiation, proliferation and maintenance of the intestinal phenotype. CDX2 protein expression has been seen in GI carcinomas. Anti-CDX2 has been useful to establish GI origin of metastatic adenocarcinomas and carcinoids and is especially useful to distinguish metastatic colorectal adenocarcinoma from lung adenocarcinoma. However, mucinous carcinomas of the ovary also express CDX2 protein. It limits the usefulness of this marker in the distinction of metastatic colorectal adenocarcinoma from mucinous carcinoma of the ovary.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.