missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDX2 Antibody (CL12967) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30290769 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30290769 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30290769

Marca: Novus Biologicals NBP318571PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDX2 Monoclonal antibody specifically detects CDX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDX2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL12967
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen caudal type homeo box transcription factor 2, caudal type homeobox 2, Caudal-type homeobox protein 2, CDX-3, CDX3caudal type homeobox transcription factor 2, homeobox protein CDX-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q99626, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Growth and Development, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1045
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.