missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDT2 Antibody (SR2285), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200005866 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18681484 100 μg 100 microlitros
18601165 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18681484

Marca: Novus Biologicals NBP321861100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CDT2 Monoclonal antibody specifically detects CDT2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDT2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR2285
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:80, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen CDT2RA-regulated nuclear matrix-associated protein, CDW1, DCAF2DDB1 and CUL4 associated factor 2, DDB1- and CUL4-associated factor 2, denticleless homolog (Drosophila), L2DTLRA regulated nuclear matrix associated protein, Lethal(2) denticleless protein homolog, RAMPdenticleless protein homolog, Retinoic acid-regulated nuclear matrix-associated protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CDT2 (Uniprot #: Q9NZJ0)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51514
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.