missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDP/CUTL1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18035444 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18035444 0.1 mL 0.10 ml
18441092 25ul 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18035444

Marca: Novus Biologicals NBP213883

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

CDP/CUTL1 Polyclonal specifically detects CDP/CUTL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDP/CUTL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 - 2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Frozen Validated from a verified customer review., Microarray Validated from a verified customer review.
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CCAAT displacement protein, CDP/Cux, CDPCCAAT displacement protein, COY1, CUT, cut (Drosophila)-like 1 (CCAAT displacement protein), cut-like 1, CCAAT displacement protein (Drosophila), cut-like homeobox 1, FLJ31745, golgi integral membrane protein 6, GOLIM6, homeobox protein cut-like 1, Homeobox protein cux-1, Nbla10317, p100, p110, p200, p75, protein CASP, putative protein product of Nbla10317
Símbolos de los genes CUX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: KSFQGEIDALSKRSKEAEAAFLNVYKRLIDVPDPVPALDLGQQLQLKVQRLHDIETENQKLRETLEEYNKEFAEVKNQEVTIKALKEKIREYEQTLKNQAETIALEKEQKLQNDFAEKERKLQETQMSTTSKLEEAEHKVQSLQTALE
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1523
Especificidad de la prueba Specificity of human CDP/CUTL1 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.