missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDP/CUTL1 Antibody (CL5278) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30297537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30297537 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30297537 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261409UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDP/CUTL1 Monoclonal antibody specifically detects CDP/CUTL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDP/CUTL1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL5278
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CCAAT displacement protein, CDP/Cux, CDPCCAAT displacement protein, COY1, CUT, cut (Drosophila)-like 1 (CCAAT displacement protein), cut-like 1, CCAAT displacement protein (Drosophila), cut-like homeobox 1, FLJ31745, golgi integral membrane protein 6, GOLIM6, homeobox protein cut-like 1, Homeobox protein cux-1, Nbla10317, p100, p110, p200, p75, protein CASP, putative protein product of Nbla10317
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P39880, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1523
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.