missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDO Antibody (076), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18202416 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18202416 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18202416

Proveedor: Novus Biologicals NBP290033AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CDO Monoclonal specifically detects CDO in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDO
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 76
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cdon homolog (mouse), CDOORCAM, cell adhesion molecule-related/down-regulated by oncogenes, MGC111524, surface glycoprotein, Ig superfamily member
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CDO (AAI14436.1; Met1-Asp963).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.