Learn More
Abnova™ CDKN1B (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16103051
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16103051 10 μg 10 microgramos
16113051 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16103051
Marca: Abnova™ H00001027P01.10ug
Human CDKN1B full-length ORF ( AAH01971, 1 a.a. - 198 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSNVRVSNGSPSLERMDARQAEHPKPSACRNLFGPVDHEELTRDLEKHCRDMEEASQRKWNFDFQNHKPLEGKYEWQEVEKGSLPEFYYRPPRPPKGACKVPAQESQDGSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATGDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRRQT
Especificaciones
Número de acceso AAH01971
ID de gen (Entrez) 1027
Nombre cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CDKN4, KIP1, MEN1B, MEN4, P27KIP1
Símbolo de gen CDKN1B
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer