missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CDK9/Cyclin K, His Tag Recombinant Protein

Código de producto. 10533513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
10533513 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10533513

Marca: Invitrogen™ PV4346

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.

CDK9 is a serine/threonine kinase which when complexed with CyclinT1 forms an active holoenzyme complex. This complex plays a key role in regulating the eukaryotic cell cycle. CDK9 is coexpressed and copurified with CyclinT1. CDK9 regulates cytokine inducible transcription networks by facilitating promoter recognition of target transcription factors. CDK9 promotes RNA synthesis in genetic programs for cell growth, differentiation, and viral pathogenesis. The CDK9/cyclin-K complex also has kinase activity towards CTD of RNAPII and can substitute for CDK9/cyclin-T P-TEFb in vitro. Chronic activation of CDK9 causes cardiac myocyte enlargement leading to cardiac hypertrophy and confers a predisposition to heart failure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P50750
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50mM tris with 2mM DTT, 50% glycerol, 0.5mM EDTA, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100 and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 1025
Peso molecular 91.8 kDa
Nombre Human CDK9/Cyclin K, His Tag
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen C-2k; CDC2L4; CDC2-related kinase; Cdk9; Cell division cycle 2-like protein kinase 4; Cell division protein kinase 9; CTK1; cyclin dependent kinase 9; cyclin-dependent kinase 9; cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase); PITALRE; RP11-228B15.5; serine/threonine protein kinase PITALRE; Serine/threonine-protein kinase PITALRE; TAK; Tat-associated kinase complex catalytic subunit
Nombre común CDK9
Símbolo de gen CDK9
Familia Quinasa CDK and CHK Kinase Family
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Grupo de cinasas Ser/Thr Kinases: CMCG Group
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión Baculovirus
Familia de proteínas Kinases & Inhibitors
Forma de proteína Full Length
Formulario Liquid
Categoría de investigación Drug Development
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.